Stampa…
2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927612-10G OR927612-1G OR927612-5G
APOSOR927612-10GEA 844 EUR
APOSOR927612-10G APOSOR927612-1G APOSOR927612-5G
2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
2-Chloro-N-methylnicotinamide
Formula: C₇H₇ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691934
CAS Number: 52943-20-1