Stampa…
[3-(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propyl]amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927585-1G OR927585-250MG
APOSOR927585-1GEA 720 EUR
APOSOR927585-1G APOSOR927585-250MG
[3-(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propyl]amine 95%
[3-(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propyl]amine
Formula: C₈H₁₄ClN₃
Peso molecolare: 187,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419761
CAS Number: 956786-61-1