Stampa…
5-Nitro-m-toluonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-5-nitrobenzonitrile
OR927557-1G OR927557-250MG
APOSOR927557-1GEA 401 EUR
APOSOR927557-1G APOSOR927557-250MG
5-Nitro-m-toluonitrile 95%
5-Nitro-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,150 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17170423
CAS Number: 124289-22-1