Stampa…
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927555-1G OR927555-5G
APOSOR927555-1GEA 56.7 EUR
APOSOR927555-1G APOSOR927555-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
Formula: C₅H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660876
CAS Number: 124312-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III