Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroquinazoline-2,4-dione
OR927534-10G OR927534-1G OR927534-5G
APOSOR927534-10GEA 944 EUR
APOSOR927534-10G APOSOR927534-1G APOSOR927534-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione 96%
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166.18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176330
CAS Number: 35042-48-9