Stampa…
3,4,5-Trimethoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Antiarol
OR927502-1G OR927502-25G OR927502-5G
APOSOR927502-1GEA 132 EUR
APOSOR927502-1G APOSOR927502-25G APOSOR927502-5G
3,4,5-Trimethoxyphenol 95%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Formula: C₉H₁₂O₄
Peso molecolare: 184,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008389
CAS Number: 642-71-7