Stampa…
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate
OR927482-1G OR927482-5G
APOSOR927482-1GEA 256 EUR
APOSOR927482-1G APOSOR927482-5G
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 268,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07364734
CAS Number: 680569-18-0