Stampa…
2-(Phenylthio)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927470-1G OR927470-5G
APOSOR927470-1GEA 190 EUR
APOSOR927470-1G APOSOR927470-5G
2-(Phenylthio)acetamide 95%
2-(Phenylthio)acetamide
Formula: C₈H₉NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040684
CAS Number: 22446-20-4