Stampa…
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927450-1G OR927450-250MG
APOSOR927450-1GEA 102 EUR
APOSOR927450-1G APOSOR927450-250MG
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907955
CAS Number: 3709-98-6