Stampa…
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR927431-1G OR927431-250MG
APOSOR927431-1GEA 510 EUR
APOSOR927431-1G APOSOR927431-250MG
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 95%
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one
Formula: C₆H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15146411
CAS Number: 308266-51-5