4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927379-1G
OR927379-250MG
APOSOR927379-1GEA
807
EUR
APOSOR927379-1G
APOSOR927379-250MG
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Peso molecolare: 175,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07776742 CAS Number: 858515-65-8 |