Stampa…
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, Tetramethyl-2-thiourea, Tetramethylthiourea
OR927378-100G OR927378-25G OR927378-500G
APOSOR927378-100GEA 56.8 EUR
APOSOR927378-100G APOSOR927378-25G APOSOR927378-500G
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea 98%
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea
Formula: C₅H₁₂N₂S
Peso molecolare: 132,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008324
CAS Number: 2782-91-4