Stampa…
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927331-100G OR927331-25G OR927331-5G
APOSOR927331-100GEA 938 EUR
APOSOR927331-100G APOSOR927331-25G APOSOR927331-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004322
CAS Number: 1758-25-4