Stampa…
(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927310-1G OR927310-250MG
APOSOR927310-1GEA 864 EUR
APOSOR927310-1G APOSOR927310-250MG
(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid 95%
(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid
Formula: C₅H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06010348
CAS Number: 15323-69-0