Stampa…
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927287-1G OR927287-250MG
APOSOR927287-1GEA 865 EUR
APOSOR927287-1G APOSOR927287-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,1726 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739274
CAS Number: 143982-39-2