Stampa…
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
OR927241-1G OR927241-250MG OR927241-5G
APOSOR927241-1GEA 36.4 EUR
APOSOR927241-1G APOSOR927241-250MG APOSOR927241-5G
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
1-Methylindazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11901714
CAS Number: 1176754-31-6