Stampa…
2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927177-1G OR927177-5G
APOSOR927177-1GEA 168 EUR
APOSOR927177-1G APOSOR927177-5G
2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07643170
CAS Number: 872505-78-7