(4-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH Punto di fusione: 86…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004346 CAS Number: 4919-33-9 |