Stampa…
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR927159-1G OR927159-5G
APOSOR927159-1GEA 102 EUR
APOSOR927159-1G APOSOR927159-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053990
CAS Number: 1060817-59-5