Stampa…
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927084-1G OR927084-250MG
APOSOR927084-1GEA 487 EUR
APOSOR927084-1G APOSOR927084-250MG
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline 95%
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline
Formula: C₈H₈N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 626248-56-4