Stampa…
4-(1H-Imdazol-4-yl)piperidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR927063-1G OR927063-250MG OR927063-5G
APOSOR927063-1GEA 369 EUR
APOSOR927063-1G APOSOR927063-250MG APOSOR927063-5G
4-(1H-Imdazol-4-yl)piperidine 96%
4-(1H-Imdazol-4-yl)piperidine
Formula: C₈H₁₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 106243-23-6