Stampa…
5-Amino-4-bromopyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927026-1G OR927026-250MG
APOSOR927026-1GEA 194 EUR
APOSOR927026-1G APOSOR927026-250MG
5-Amino-4-bromopyrimidine 95%
5-Amino-4-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999203
CAS Number: 849353-34-0