Stampa…
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, (R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
OR927021-10G OR927021-1G OR927021-5G
APOSOR927021-10GEA 265 EUR
APOSOR927021-10G APOSOR927021-1G APOSOR927021-5G
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid 95%
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
Formula: C₄H₇BrO₃
Peso molecolare: 183,0006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751022
CAS Number: 261904-39-6