Stampa…
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR927013-1G OR927013-5G
APOSOR927013-1GEA 49.5 EUR
APOSOR927013-1G APOSOR927013-5G
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Formula: C₉H₈ClN₃O₂
Peso molecolare: 225,632 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11975600
CAS Number: 1150566-27-0