Stampa…
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole hydrochloride
OR9270-1G OR9270-250MG
APOSOR9270-1GEA 460 EUR
APOSOR9270-1G APOSOR9270-250MG
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Peso molecolare: 201,27 g/mol
Punto di fusione: 192…192,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02055795
CAS Number: 879896-52-3