Stampa…
Methyl-5-chloro-2-methylnicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-chloro-2-methylnicotinate
OR926987-1G OR926987-250MG
APOSOR926987-1GEA 466 EUR
APOSOR926987-1G APOSOR926987-250MG
Methyl-5-chloro-2-methylnicotinate 98%
Methyl-5-chloro-2-methylnicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,6100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09908061
CAS Number: 350597-49-8