Stampa…
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926967-1G OR926967-5G
APOSOR926967-1GEA 63.8 EUR
APOSOR926967-1G APOSOR926967-5G
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate 97%
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111632
CAS Number: 64018-98-0