Stampa…
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)ethanone
OR926954-10G OR926954-1G OR926954-5G
APOSOR926954-10GEA 656 EUR
APOSOR926954-10G APOSOR926954-1G APOSOR926954-5G
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆ClNO₃
Peso molecolare: 199,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09031331
CAS Number: 23082-51-1