Stampa…
4-Methyloxindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylindolin-2-one
OR926913-1G OR926913-5G
APOSOR926913-1GEA 88.7 EUR
APOSOR926913-1G APOSOR926913-5G
4-Methyloxindole 98%
4-Methyloxindole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835631
CAS Number: 13220-46-7