Stampa…
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR926903-100MG OR926903-1G OR926903-250MG
APOSOR926903-100MGEA 85.8 EUR
APOSOR926903-100MG APOSOR926903-1G APOSOR926903-250MG
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₂Cl₂N₂O
Peso molecolare: 188,9989 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520866
CAS Number: 956034-07-4