Stampa…
5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chlorophthalimide
OR926828-1G OR926828-250MG OR926828-5G
APOSOR926828-1GEA 111 EUR
APOSOR926828-1G APOSOR926828-250MG APOSOR926828-5G
5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
5-Chloroisoindoline-1,3-dione
Formula: C8H4ClNO2
Peso molecolare: 181,5759 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703319
CAS Number: 7147-90-2