Stampa…
2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid
OR926826-1G OR926826-250MG
APOSOR926826-1GEA 129 EUR
APOSOR926826-1G APOSOR926826-250MG
2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methylindazole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15071449
CAS Number: 1031417-46-5