Stampa…
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926814-1G OR926814-5G
APOSOR926814-1GEA 343 EUR
APOSOR926814-1G APOSOR926814-5G
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride 95%
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride
Formula: C₈H₅ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 66411-55-0