2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9268-1G
OR9268-5G
APOSOR9268-1GEA
248
EUR
APOSOR9268-1G
APOSOR9268-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Formula:
C₁₃H₂₁N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
879896-50-1 |