Stampa…
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926791-100MG OR926791-1G OR926791-250MG
APOSOR926791-100MGEA 161 EUR
APOSOR926791-100MG APOSOR926791-1G APOSOR926791-250MG
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08448208
CAS Number: 17288-36-7