Stampa…
2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
OR926734-1G OR926734-25G OR926734-5G
APOSOR926734-1GEA 126 EUR
APOSOR926734-1G APOSOR926734-25G APOSOR926734-5G
2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
2-Chloro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,6300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037774
CAS Number: 14091-11-3