Stampa…
2-Ethylquinazolin-4(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926723-100MG OR926723-1G OR926723-250MG
APOSOR926723-100MGEA 147 EUR
APOSOR926723-100MG APOSOR926723-1G APOSOR926723-250MG
2-Ethylquinazolin-4(3H)-one 95%
2-Ethylquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00247024
CAS Number: 3137-64-2