Stampa…
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926712-1G OR926712-250MG
APOSOR926712-1GEA 720 EUR
APOSOR926712-1G APOSOR926712-250MG
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid 95%
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462197
CAS Number: 21937-88-2