Stampa…
(2E)-3-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)prop-2-enoic acid
OR926704-1G OR926704-250MG
APOSOR926704-1GEA 720 EUR
APOSOR926704-1G APOSOR926704-250MG
(2E)-3-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid 95%
(2E)-3-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090856
CAS Number: 512809-40-4