Stampa…
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR926685-1G OR926685-5G
APOSOR926685-1GEA 139 EUR
APOSOR926685-1G APOSOR926685-5G
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Peso molecolare: 198,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059844
CAS Number: 915921-67-4