N,N,3,5-Tetramethylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N,N-Dimethyl-3,5-xylidine, 3,5,N,N-Tetramethylaniline, 3,5-Dimethyl-N,N-dimethylaniline
Formula:
C₁₀H₁₅N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008307 CAS Number: 4913-13-7 |