Stampa…
6-Methyl-4-chromanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylchroman-4-one
OR926669-1G OR926669-5G
APOSOR926669-1GEA 64 EUR
APOSOR926669-1G APOSOR926669-5G
6-Methyl-4-chromanone 95%
6-Methyl-4-chromanone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024071
CAS Number: 39513-75-2