Stampa…
2-Amino-6-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-3-methylaniline
OR926664-10G OR926664-1G OR926664-25G
APOSOR926664-10GEA 343 EUR
APOSOR926664-10G APOSOR926664-1G APOSOR926664-25G
2-Amino-6-methylbenzonitrile 98%
2-Amino-6-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058686
CAS Number: 56043-01-7