Stampa…
4-Chlorophenyl phenyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chlorodiphenyl ether, 1-Chloro-4-phenoxybenzene
OR9266-100G OR9266-25G OR9266-5G
APOSOR9266-100GEA 227 EUR
APOSOR9266-100G APOSOR9266-25G APOSOR9266-5G
4-Chlorophenyl phenyl ether
4-Chlorophenyl phenyl ether
Formula: C₁₂H₉ClO
Punto di ebollizione: 161…162 °C
Densità: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055431
CAS Number: 7005-72-3
EINECS: 230-281-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III