Stampa…
3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methylthiazolidine-2,4-dione
OR926563-1G OR926563-250MG OR926563-5G
APOSOR926563-1GEA 115 EUR
APOSOR926563-1G APOSOR926563-250MG APOSOR926563-5G
3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione 95%
3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione
Formula: C₄H₅NO₂S
Peso molecolare: 131,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02194457
CAS Number: 16312-21-3