Stampa…
Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-3-bromo-D-phenylalanine, (R)-3-(3-Bromophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
OR926518-1G OR926518-500MG OR926518-5G
APOSOR926518-1GEA 144 EUR
APOSOR926518-1G APOSOR926518-500MG APOSOR926518-5G
Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Boc-3-bromo-D-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈BrNO₄
Peso molecolare: 344,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01317704
CAS Number: 261360-77-4