Stampa…
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Pyrrolidinobutyronitrile, 1-Pyrrolidinebutanenitrile, 1-Pyrrolidinebutyronitrile
OR926503-100G OR926503-25G
APOSOR926503-100GEA 321 EUR
APOSOR926503-100G APOSOR926503-25G
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine
Formula: C₈H₁₄N₂
Peso molecolare: 138,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003183
CAS Number: 35543-25-0