Stampa…
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9265-100G OR9265-25G OR9265-5G
APOSOR9265-100GEA 241 EUR
APOSOR9265-100G APOSOR9265-25G APOSOR9265-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₅NO₄
Punto di fusione: 140…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007117
CAS Number: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6