Stampa…
2-Chloro-4-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926495-100G OR926495-500G
APOSOR926495-100GEA 61.5 EUR
APOSOR926495-100G APOSOR926495-500G
2-Chloro-4-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007210
CAS Number: 121-86-8