Stampa…
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Abu-OtBu·HCl
OR926472-10G OR926472-1G OR926472-5G
APOSOR926472-10GEA 452 EUR
APOSOR926472-10G APOSOR926472-1G APOSOR926472-5G
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
H-D-Abu-OtBu·HCl
Formula: C₈H₁₈ClNO₂
Peso molecolare: 195,687 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275809
CAS Number: 313994-32-0